Learn More
Tetramethylol-Acetylenediurea, TRC
Artikelnummer. 30132848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132848 10 g 10 Gramm
30132407 5 g 5 Gramm
30008477 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88970810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5395-50-6
Summenformel C8 H14 N4 O6
Molekulargewicht (g/mol) 262.22
Synonym Glycoluril, 1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 1,3,4,6-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,4,6,8-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,5-Dioxo-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazole, Cymel 1172, Fixapret 140, N,N',N' ',N' ' '-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, NSC 3319, NSC 67452, Protectol TD, Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione, Tetrakis(hydroxymethyl)acetylenediurea, Tetrakis(hydroxymethyl)acetyleneurea, Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, Tetramethylol acetylene carbamide, Tetramethylolacetylenediurea, Tetramethylolglycoluril
IUPAC-Name 1,3,4,6-Tetrakis(Hydroxymethyl)-3a,6a-Dihydroimidazo[4,5-d]Imidazol-2,5-Dion
SMILES OCN1C2C(N(CO)C(=O)N2CO)N(CO)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N4O6/c13-1-9-5-6(11(3-15)7(9)17)12(4-16)8(18)10(5)2-14/h5-6,13-16H,1-4H2
Formelmasse 262.0913