Learn More
Tetramethylpyrazin, TRC
Artikelnummer. 30454539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454539 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT30464510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
CAS 1124-11-4
Summenformel C8 H12 N2
Menge 10 g
Synonym Pyrazine','2,3,5,6-tetramethyl-, Pyrazine','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, BS factor, Chuanxingzine, Ligustrazin, Ligustrazine, NSC 36080, NSC 46451, Tetramethylpyrazine, Tetrapyrazine
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
SMILES Cc1nc(C)c(C)nc1C
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
Formelmasse 136.1