Learn More
Tetramethylsilan, NMR-Qualität, +99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10615192 25 g Glasflasche 25 Gramm
10553301 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10615192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.30 €
    40.65 € / 25 Gramm
    Sparen 9.65 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-76-3
Summenformel C4H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 88.23
MDL-Nummer MFCD00008274
InChI-Schlüssel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-Name Tetramethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylsilane
Namenshinweis 99.9+%
Schmelzpunkt -99.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6400g/mL
Siedepunkt 26.0°C to 28.0°C
Flammpunkt −27°C
Prozentgehaltsbereich 99.9% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Si(CH3)4
Brechungsindex 1.3585
Menge 25 g
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Relative Dichte 0.64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 88.22
Reinheit (%) 99.9+%
Physikalische Form Flüchtige Flüssigkeit