Learn More
Tetramethylthioharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30455818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455818 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88970510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylthiourea
CAS 2782-91-4
Summenformel C5H12N2S
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
Formelmasse 132.0721