Learn More
Tetramethylthiuramdisulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024833
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11453940
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20063.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 137-26-8 | C6H12N2S4 | 240.416 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-26-8
Summenformel C6H12N2S4
Molekulargewicht (g/mol) 240.416
MDL-Nummer MFCD00008325
InChI-Schlüssel KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
PubChem CID 5455
ChEBI CHEBI:9495
IUPAC-Name Dimethylcarbamothioylsulfanyl N,N-dimethylcarbamodithioat
SMILES CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylthiuram disulfide
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Dichte 1.3
Siedepunkt 129°C (20 mmHg)
Flammpunkt 89°C (192°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1725821
Merck Index 14,9371
Formelmasse 240.43
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylthiuram disulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiram