Learn More
Tetramethylthiurammonosulfid, 97%
Artikelnummer. 11433487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433487 100 g 100 Gramm
11423487 25 g 25 Gramm
11443487 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17259.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-74-5 | C6H12N2S3 | 208,356 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-74-5
Summenformel C6H12N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 208.356
MDL-Nummer MFCD00014870
InChI-Schlüssel REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
PubChem CID 7347
IUPAC-Name Dimethylcarbamothioyl-N,N-dimethylcarbamodithioat
SMILES CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylthiuram monosulfide
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Dichte 1.37
Menge 100 g
Beilstein 1775650
Formelmasse 208.37
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke