Learn More
Tetrandrin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17750659 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17750659 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17750659 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469550010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrandrin
CAS 518-34-3
Synonym (1β)-6,6',7,12-Tetramethoxy-2,2'-dimethylberbaman
Menge 1 g
Löslichkeit Unlösliche wässrige Lösung: Löslich in Äther; unlöslich in Petrolether
Schmelzpunkt 221°bis 225 °C
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C38 H42 N2 O6
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis gelb bis beige
Reinheit ≥ 97,5 %