Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetranitroblautetrazoliumchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15453739
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15453739 100 mg 100 Milligramm
15443739 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15453739
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61080.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Redox-Indikator für Enzyme
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-43-6
Summenformel C40H28Cl2N12O10
Molekulargewicht (g/mol) 907.64
MDL-Nummer MFCD00036338
InChI-Schlüssel VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym TNBT
PubChem CID 129893520
SMILES [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetranitro blue tetrazolium chloride
Beilstein 3897475
IUPAC-Name 2-{4'-[3,5-bis(4-Nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-yliudichlorid
Formelmasse 999.78
Reinheit (%) 97%
Farbe Gelb
Menge 100 mg
Physikalische Form Pulver