Learn More
Tetrapentylammoniumbromid, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10441071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10441071
Marke: Thermo Scientific Acros 221480050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 866-97-7 | C20H44BrN | 378.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 866-97-7
Summenformel C20H44BrN
Molekulargewicht (g/mol) 378.48
MDL-Nummer MFCD00011856
InChI-Schlüssel SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapentylammonium bromide, tetraamylammonium bromide, tetra-n-amylammonium bromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide 1:1, tetrapentylazanium bromide, n,n,n-tripentylpentan-1-aminium bromide, tetraamylammoniumbromide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, bromide, acmc-209qb0, tetrapentyl ammonium bromide
PubChem CID 70086
SMILES [Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrapentylammonium bromide
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)4]4NBr
Menge 5 g
Beilstein 04, III, 331
IUPAC-Name Tetrapentylazaniumbromid
Formelmasse 378.47
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Schimmernde Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapentylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.