Learn More
Tetraphenylethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312715 5 g 5 Gramm
11322715 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00222.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 632-51-9 | C26H20 | 332.446 g/mol
Tetraphenylethylene is used in construction and in the manufacture of medical equipment, packaging, and electrical appliances. And it is used to produce other chemical like 1,1,2,2-Tetraphenyl-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraphenylethylen wird für die Konstruktion und Herstellung von medizinischen Geräten, Verpackungen und elektrischen Geräten verwendet. Es wird außerdem zur Herstellung weiterer Chemikalien wie 1,1,2,2-Tetraphenylethan verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-51-9
Summenformel C26H20
Molekulargewicht (g/mol) 332.446
MDL-Nummer MFCD00004764
InChI-Schlüssel JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylethylene, tetraphenylethene, 1,1,2,2-tetraphenylethene, ethylene, tetraphenyl, 1,1,2,2-tetraphenylethylene, benzene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakis, tetraphenylethylen, 1,2,2-triphenylvinyl benzene, 1,2,2-tetraphenylethylene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakisbenzene
PubChem CID 69437
IUPAC-Name 1,2,2-Triphenylethenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylethylene
Schmelzpunkt 222°C to 226°C
Siedepunkt 420°C
Menge 5 g
Beilstein 1913548
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 332.45
Reinheit (%) 98%