Learn More
Tetraphenylgermanium, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378737
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Artikelnummer. 11378737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035842.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1048-05-1
Summenformel C24H20Ge
Molekulargewicht (g/mol) 381.054
MDL-Nummer MFCD00002997
InChI-Schlüssel ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylgermanium, germane, tetraphenyl, tetraphenylgermane, germanium tetraphenyl
PubChem CID 66103
IUPAC-Name Tetraphenylgerman
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Ge](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylgermanium
Schmelzpunkt 231°C to 233°C
Farbe Weiß
Menge 2 g
Formelmasse 381.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin