Learn More
Tetraphenyltin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tetraphenyltin |
| Schmelzpunkt | 224°C to 227°C |
| Siedepunkt | >420°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3146 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Formelmasse | 427.11 |
| Reinheit (%) | 97% |