Learn More
Tetrapropylammoniumbisulfat, TRC
Artikelnummer. 30457036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457036 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3105902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrapropylammonium Bisulfate
CAS 56211-70-2
Summenformel C12H29NO4S
Menge 2.5 g
Synonym Tetrapropylammonium Hydrogen Sulfate
InChI-Formel InChI=1S/C12H28N.H2O4S/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;1-5(2,3)4/h5-12H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES CN(C)CCCN1c2c(cc(O)cc2)Sc3c1cc(Cl)cc3
Molekulargewicht (g/mol) 283.43