Learn More
Tetrapropylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30453461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453461 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3107702.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrapropylammonium Bromide
CAS 1941-30-6
Summenformel C12H28BrN
Menge 2.5 g
Synonym 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (1:1) (ACI), 1-Propanaminium','N,N,N-tripropyl-','bromide (9CI), Ammonium','tetrapropyl-','bromide (8CI), Tetrapropylammonium bromide (6CI), Tetra-n-propylammonium bromide, TPABr
InChI-Formel InChI=1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
IUPAC-Name Tetrapropylazanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 266.26
Formelmasse 265.1405