Learn More
Tetrathiafulvalen – 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethan-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30456434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456434 100 mg 100 Milligramm
30453916 10 mg 10 Milligramm
30450673 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30456434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT310965100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40210-84-2
Summenformel C6H4S4 . C12H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 408.54
IUPAC-Name 2-[4-(Dicyanomethyliden)Cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril; 2-(1,3-Dithiol-2-Ylidene)-1,3-DiThiol
SMILES N#CC(=C1C=CC(=C(C#N)C#N)C=C1)C#N.S2C=CSC2=C3SC=CS3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrathiafulvalene - 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Complex
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
Formelmasse 407.9632