Beschreibung
May play a role in signal transduction and promote protein tyrosine phosphorylation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TEX101 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.23 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | TEX101 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9BY14 |
| Gen-Alias | Cell surface receptor NYD SP8, GTPR867, NYD SP8, PRO1884, SGRG, TES101RP, testis expressed 101, Testis expressed protein 101, TEX101 |
| Gensymbole | TEX101 |
| Mehr anzeigen |