Learn More
Descripción
TEX44 Polyclonal antibody specifically detects TEX44 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | TEX44 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Gen-Alias | C2orf57, chromosome 2 open reading frame 57, testis-expressed protein 44, uncharacterized protein C2orf57 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SHLLGKDKMSQMASVPEREPESAPSAPSAELQSTQHMEAQPVESDADHVTAGANGQHGPQAASTTKSAEEKAEHP |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?