Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™ C2-Dichlorotriazine
Artikelnummer. 11500776
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 11500776
Marke: Molecular Probes™ T30200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Texas Red™ C2-Dichlorotriazin
Texas Red C2-Dichlortriazin ist ein reaktiver Farbstoff mit Absorptions-/Emissionsmaxima bei ∼588/601 nm. Dichlortriazine modifizieren problemlos Amine in Proteinen und gehören zu den wenigen reaktiven Gruppen, von denen nachgewiesen ist, dass sie direkt mit Polysacchariden und anderen Alkoholen in wässriger Lösung reagieren, vorausgesetzt, der pH-Wert beträgt > 9 und andere Nukleophile sind nicht vorhanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp C2-Dichlortriazin
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Alkohol, Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Dichlortriazin
Marker oder Farbstoff Texas Red™
Markertyp Klassische Farbstoffe
Produktlinie Texas Red
Emission 601