Learn More
Invitrogen™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers
Artikelnummer. 10414212
Click to view available options
Menge:
10 mg
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10414212
Marke: Invitrogen™ T1905
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Texas Red™ Sulfonylchlorid, Mischisomere
Mit dem aminreaktiven Texas Red™ Sulfonylchlorid können leuchtend rote fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ∼595/615 nm erzeugt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 x 1 mg
Produkttyp Sulfonylchlorid
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Sulfonylchlorid
Marker oder Farbstoff Texas Red™
Markertyp Klassische Farbstoffe
Produktlinie Texas Red
Emission 615
Anregung 595