Learn More
Invitrogen™ Texas Red™-X, Succinimidyl Ester, mixed isomers
Artikelnummer. 11510796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11510796 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11510796 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T6134
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Texas Red™-X, Succinimidylester, Mischisomere
Die Isomermischung aus aminreaktivem Texas Red-X, Succinimidylester und seinen Konjugaten emittiert mit einer längeren Wellenlänge als Tetramethylrhodamin oder Lissamine Rhodamin B und gehört zu den am häufigsten verwendeten Langwellenlängen-Drittmarkierungen in der Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie. Proteinkonjugate, die mit Texas Red-X Succinimidyl-Ester hergestellt wurden, haben ebenfalls eine höhere Fluoreszenzausbeute als solche mit dem gleichen Markierungsverhältnis, die mit Texas Red Sulfonylchlorid hergestellt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp Succinimidyll-Ester
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff Texas Red™
Markertyp Klassische Farbstoffe
Produktlinie Texas Red