Beschreibung
- Excellent retention of inks and toners
- Low particle and ion release
- Latex-impregnated for optimal purity and smoothness
- Minimal static charging prevents pages from sticking
- Sterilisable
- Weight: 75 g/m²
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Bond Paper |
| Liniert | No |
| Width (English) Page | 8.2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Seite | 11.74 in. |
| Farbe | Grün |
| Einbandfarbe | Green |