Learn More
Texwipe TexSeal™ Reinraumtücher TX2022
Artikelnummer. 16639893 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16639893 12 x 12 in. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16639893 Lieferant Texwipe Lieferanten-Nr. TX2022
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TX2022 ist für den Einsatz in den kritischsten Reinraumumgebungen konzipiert. Der Wischer verfügt über vier vollständig abgedichtete Ränder, um das Ablösen von Fasern und Partikeln zu verhindern.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Vier vollständig abgedichtete Ränder verhindern das Ablösen von Fasern.
  • Ausgezeichnete Balance zwischen Wischleistung, Abriebfestigkeit und Saugfähigkeit
  • 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Gewährleistet Reinheit durch niedrige Ionen- und Extraktionsmittelwerte.
  • Widersteht Abrieb auch bei starker Beanspruchung oder beim Abwischen rauer Oberflächen
  • Hilft dabei, Produkt- und Reinraumkontaminationen durch Minimierung von Fasern und Partikeln zu verhindern.
  • Veröffentlichungen
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 31 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 31 cm
Material Polyester-Gestrick
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.