Learn More
Texwipe™ Absorbond™ Wischtücher aus Polyestergemisch
Artikelnummer. 13191454 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
1200 Stück
3000 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
13191454 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 3000 Stück
13103743 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) 1200 Stück
2 options
Artikelnummer. 13191454
Marke: Texwipe™ TX409
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 7 (Klasse 1000 bis 10,000)
  • Die Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem 100 % Polyester absorbieren das Fünffache ihres Gewichts
  • Weiche, langlebige Oberfläche verhindert Abrieb
  • Ideale Wischtücher für die Reinigung von Öl oder Fett; geeignet für viele optische Anwendungen
  • Enthalten keine Tenside und weisen einen extrem niedrigen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen auf
Bestellinformation
Basisgewicht: 42 g/m2.
Spezifikation
Produkttyp Absorbond™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Wasserstrahlverfestigtes Polyester
Flächengewicht 42
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Absorption von Öl und Fett
Verpackungsmenge 2 x 300/Karton, 10 Beutel à 300/Karton