Learn More
Texwipe™ Absorbond™ Wischtücher aus Polyestergemisch
Artikelnummer. p-210353 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
1200 Stück
3000 Stück
Artikelnummer. 13103743
Marke: Texwipe™ TX404
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 7 (Klasse 1000 bis 10,000)
  • Die Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem 100 % Polyester absorbieren das Fünffache ihres Gewichts
  • Weiche, langlebige Oberfläche verhindert Abrieb
  • Ideale Wischtücher für die Reinigung von Öl oder Fett; geeignet für viele optische Anwendungen
  • Enthalten keine Tenside und weisen einen extrem niedrigen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen auf
Beställningsinfo
Basisgewicht: 42 g/m2.
Specifikationer
Produkttyp Absorbond™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10,16 cm
Material Wasserstrahlverfestigtes Polyester
Flächengewicht 42
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Absorption von Öl und Fett
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.