Learn More
Texwipe™ Alpha™ 10 Wischer mit versiegeltem Rand
Artikelnummer. 15604987 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Trockenwischtücher
Vorgefeuchtetes Tuch
Sättigungslösung:
70 % IPA, 30 % WFI
70 % Isopropylalkohol
Trockener Wischer
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
400 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Produkttyp Sättigungslösung unitSize
15604987 12 x 12 in. Vorgefeuchtetes Tuch 70 % IPA, 30 % WFI 250 Stück
11585355 12 x 12 in. Trockenwischtücher Trockener Wischer 100 Stück
15614987 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) Vorgefeuchtetes Tuch 70 % Isopropylalkohol 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15604987 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX3280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 bis 4
  • Vectra™ berührungslose, —kontinuierliche Fertigungsreinigung und -prüfung
  • Doppelt gestrickte, laufmaschenfeste Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfilament-Polyester
  • Patentiertes, versiegeltes Wischtuch für geringstmögliche lösbare Fasern und Partikel
  • Optimales Gleichgewicht zwischen Wischleistung, Abriebfestigkeit und Saugfähigkeit
  • Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Tocken oder steril und mit Isopropanol vorgesättigt erhältlich. Basisgewicht: 130 g/m2. Sterile Wischtücher 19-130-2061 Packung mit 50 Wischtücher/Flatpack,5 Flatpacks/Karton; 19-165-653 Packung mit 20 Wischtüchern pro FlexPack, 20 FlexPacks/Ka
Spezifikation
Produkttyp Vorgefeuchtetes Tuch
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideale Wischtücher für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
Sättigungslösung 70 % IPA, 30 % WFI
Sterilität Steril