Learn More
Texwipe™ BlueWipe™ Allzweck-Wischtücher
Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus 45 % Polyester/55 % Zellulosevlies, ein strapazierfähiges Wischtuch, ideal für die Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und das Auftragen von Lösungen.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungen, dank ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
- C-gefaltete Tücher für einfachen Zugang und Entfernung von der Mitte des Beutels.
- Erfüllt allgemeine und spezifische USP-Anforderungen an Wischtücher.
- Autoklaviersicher.
- Einzeln chargencodiert für einfache Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BlueWipe Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30,5 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Flächengewicht | 70 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Wischpflege und Spill Control |
| Mehr anzeigen |