Learn More
Texwipe™ Reinraum-Spiralnotizbücher
Artikelnummer. 11545415 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3 x 5 in.
5,5 x 8,5 in.
8,5 x 11 in.
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11545415 8,5 x 11 in. 10 Stück
11555415 5,5 x 8,5 in. 10 Stück
15712416 3 x 5 in. 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11545415 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX5740
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufzeichnung von Notizen und Daten
  • Weiße, nach College-Art geordnete TexWrite™ 22-Reinraumbindung mit geringer Partikel- und Faserbildung
  • 100 beschreibbare Seiten (50 Blatt) mit Spiralbindung
  • Chemikalienbeständige Abdeckung aus Polyethylen hoher Dichte
  • IPA-beständige, natriumarme Tinten und geringe ionische Verunreinigung
  • Vollständig drehbare und flachliegende Seiten für die Verwendung in Reinraumumgebungen
  • Autoklavieren nicht empfohlen.
  • Keine natürlichen Latexbindemittel
Spezifikation
Material Papier ohne Latex
Farbe Weiß
Material der Abdeckung HDPE
Abmessungen (L x B) 8,5 x 11 in.
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 216 mm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 279 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Dokumentationsnotizbücher, Aufzeichnungen, Datenübertragung und Notizen
Produkttyp Reinraum-Spiralnotizbuch
Gewicht (angloamerikanisch) 22 lbs.
Gewicht (metrisch) 9,97 kg