Learn More
Texwipe™ Reinraum-Spiralnotizbücher
Artikelnummer. 15712416 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3 x 5 in.
5,5 x 8,5 in.
8,5 x 11 in.
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15712416 3 x 5 in. 20 Stück
11545415 8,5 x 11 in. 10 Stück
11555415 5,5 x 8,5 in. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15712416 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX5742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 €
    262.07 € / 20 Stück
    Sparen 80.93 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Aufzeichnung von Notizen und Daten
  • Weiße, nach College-Art geordnete TexWrite™ 22-Reinraumbindung mit geringer Partikel- und Faserbildung
  • 100 beschreibbare Seiten (50 Blatt) mit Spiralbindung
  • Chemikalienbeständige Abdeckung aus Polyethylen hoher Dichte
  • IPA-beständige, natriumarme Tinten und geringe ionische Verunreinigung
  • Vollständig drehbare und flachliegende Seiten für die Verwendung in Reinraumumgebungen
  • Autoklavieren nicht empfohlen.
  • Keine natürlichen Latexbindemittel
Spezifikation
Material Papier ohne Latex
Farbe Weiß
Material der Abdeckung HDPE
Abmessungen (L x B) 3 x 5 in.
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 127 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Dokumentationsnotizbücher, Aufzeichnungen, Datenübertragung und Notizen
Produkttyp Reinraum-Spiralnotizbuch
Gewicht (angloamerikanisch) 22 lbs.
Gewicht (metrisch) 9,97 kg