Learn More
Texwipe™ Reinraum-Spiralnotizbücher
Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3 x 5 in.
5,5 x 8,5 in.
8,5 x 11 in.
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Weiße, nach College-Art geordnete TexWrite™ 22-Reinraumbindung mit geringer Partikel- und Faserbildung
- 100 beschreibbare Seiten (50 Blatt) mit Spiralbindung
- Chemikalienbeständige Abdeckung aus Polyethylen hoher Dichte
- IPA-beständige, natriumarme Tinten und geringe ionische Verunreinigung
- Vollständig drehbare und flachliegende Seiten für die Verwendung in Reinraumumgebungen
- Autoklavieren nicht empfohlen.
- Keine natürlichen Latexbindemittel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Papier ohne Latex |
| Farbe | Weiß |
| Material der Abdeckung | HDPE |
| Abmessungen (L x B) | 8,5 x 11 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,5 in. |
| Länge (metrisch) | 216 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Breite (metrisch) | 279 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Dokumentationsnotizbücher, Aufzeichnungen, Datenübertragung und Notizen |
| Produkttyp | Reinraum-Spiralnotizbuch |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu