Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Absorbond™ Serie
Artikelnummer. 13153743 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Spitze:
3.2 mm
6.6 mm
Länge (metrisch) Griff:
59.9 mm
145.2 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Spitze Länge (metrisch) Griff Packungsgröße
13153743 6.6 mm 145.2 mm 100 Stück
13133743 3.2 mm 59.9 mm 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13153743 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX762
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keine kontaminierenden Klebstoffe
Ideal für abriebempfindliche Anwendungen, die sehr geringe Rückstände erfordern, wie z. B. das Abwischen empfindlicher, beschichteter Optikoberflächen.
  • Doppelschichtige, wasserstrahlverfestigte Endlosfaser-Polyesterköpfe, thermisch (ohne Klebstoffe) auf Polypropylen-Griffe modelliert
  • Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird
  • Endlosfasern reduzieren das Risiko der Freisetzung von Fasern; Wasserstrahlverfestigung reduziert nichtflüchtige Rückstände auf ein sehr niedriges Niveau
  • Die Köpfe sind auf Polypropylen-Griffe modelliert, und die Außenkanten sind hitzeversiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu verhindern
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; kann mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet werden
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Bauweise Flexibler Kopf, langer Griff
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0.126 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 5,72 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z. B. optischer Baugruppen, Lösungsmittelverwendung (z. B. IPA), Reinigung von Rillen, Spuren, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen
Grifffarbe Hellgrün
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 3.2 mm
Länge (metrisch) 145.5 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 5.72 Zoll
Länge (metrisch) Griff 145.2 mm
Dicke (metrisch) 2.5 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0,66 Zoll
Länge (metrisch) Spitze 16.7 mm
Breite (metrisch) Spitze 3.2 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0.268 Zoll
Durchmesser (metrisch) Spitze 6.6 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0.26 Zoll
Klebstofftyp Thermisch
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenmaterial Wasserstrahlverfestigtes Absorbond™ Polyester