Learn More
Texwipe™ ClipperMop™ Zubehör und Ersatzteile
Artikelnummer. 17959520 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polyethylen, Nylon
Schaumstoff
Produkttyp:
Befestigungsklemmen und Schrauben
Ersatz-Pad
Zur Verwendung mit (Geräte):
Clipper Mop Reinraummopp TX7102
Clipper Mop Reinraummopp TX7103
TX7102 und TX7103, hochwertige Reinraum-Wischtücher
Packungsgröße:
100 Stück
80 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17959520 Schaumstoff Ersatz-Pad Clipper Mop Reinraummopp TX7103 100 Stück
16309055 Polyethylen, Nylon Befestigungsklemmen und Schrauben TX7102 und TX7103, hochwertige Reinraum-Wischtücher 80 Stück
17891976 Schaumstoff Ersatz-Pad Clipper Mop Reinraummopp TX7102 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959520 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX7111B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Texwipe ClipperMop Zubehör und Ersatzteile, Polyethylen, Nylon, Halteklemmen und Nylonschrauben, zur Verwendung mit: TX7102 und TX7103, qualitativ hochwertige Reinraumwischtücher, für die Herstellung pharmazeutischer, biomedizinischer, aseptischer Arzneimittel und die Medizingeräteindustrie, empfohlene Anwendungen: Sicherheit
  • Clip Replacement kit  
  • Replacement parts for TX7102, TX7103
  • There are 4 clips and 2 screws/pk.
Spezifikation
Produkttyp Ersatz-Pad
Enthält White Fastners
Zur Verwendung mit (Geräte) Clipper Mop Reinraummopp TX7103
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für pharmazeutische, biomedizinische, aseptische pharmazeutische Compoundierungs- und Medizinproduktindustrien
Material Schaumstoff