Learn More
Texwipe™ Mikrodenier-Tupfer
Alle ansehen Texwipe ProdukteBeskrivning
Hergestellt aus Mikrodenier-Material mit vollständig thermischer verklebter Konstruktion, die eine Kontamination durch Klebstoff verhindert
Der nylonfreie Tupfer ist mit QAC-Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (quaternäres Ammoniumchlorid) kompatibel
Material: 100 % Polyestergewebe
Verbesserte Saugfähigkeit und schneller Kapillareffekt
Ermöglicht verbessertes Anheben und Erfassen von kleinen Partikeln wie Mikroben
Chemikalienbeständig und streifenfreie Reinigung
Gewaschen für Reinräume, mit extrem niedrigen Konzentrationen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen und Ionen
Griff: 100 % reines Polypropylen
Für die Verwendung in sterilen Umgebungen und Prozessen autoklavierbar
Verpackt in einem wiederverschließbaren, silikonfreien Beutel
Anwendungen:
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung
Schrubben von vertieften Bereichen
Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern
Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen
Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
Aufnehmen von feinen Pulvern
Specifikationer
Specifikationer
| Durchmesser (angloamerikanisch) Griff | 0.126 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,3 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen |
| Grifffarbe | Hellgrün |
| Produkttyp | Tupfer |
| Durchmesser (metrisch) Griff | 0.32 cm |
| Länge (metrisch) | 16.2 cm |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 5.7 Zoll |
| Länge (metrisch) Griff | 14.6 cm |
| Material | Polyester (100 %) |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.