Learn More
Texwipe™ MiracleWipe™ Wischtücher aus Nylon in einer Packung mit 50 Stück
Artikelnummer. 15702416 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm)
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 15702416
Marke: Texwipe™ TX4012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Doppelstrick-Nylonkonstruktion erzeugt eine große Oberfläche, die die Kontamination aufnimmt und hält und so deren Übertragung verhindert
  • Die Doppelstrick-Nylonkonstruktion erzeugt eine große Oberfläche, die die Kontamination aufnimmt und hält und so deren Übertragung verhindert
  • Das stark saugfähige Wischtuch zur Ultrareinigung ist gegen statische Entladung und gegen Laufmaschen geschützt und abriebfest
  • Fusselfrei – weist einen extrem niedrigen Partikelgehalt auf
  • Reinigung und Verarbeitung in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 3 gemäß Fed. Spec. 209E
Bestellinformation
Basisgewicht: 170 g/m2.
Spezifikation
Produkttyp Vectra™ QuanSat™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 25,4 cm
Material Nylon
Flächengewicht 170
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Bauweise Doppelt gestrickt
Kanten Schnitt
Abmessungen (L x B) 12 x 10 in. (30,48 x 25,4 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hervorragende Festigkeit für ausgezeichnete Wischeffizienz und Abriebfestigkeit