Learn More
Texwipe™ MiracleWipe™ Wischtücher aus Nylon
Código de producto. 15792406 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Tamaño de la unidad:
150 Stück
600 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Abmessungen (L x B) Tamaño de la unidad
15792406 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 150 Stück
15782406 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) 600 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15792406 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX4009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 €
    131.66 € / 150 Stück
    Sparen 35.34 €
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
  • Die Doppelstrick-Nylonkonstruktion erzeugt eine große Oberfläche, die die Kontamination aufnimmt und hält und so deren Übertragung verhindert
  • Ultraclean Das hochabsorbierende Wischtuch ist antistatisch, abriebfest und laufmaschenbeständig.
  • Fusselfrei —weisen extrem niedrige Partikelwerte auf
  • Gereinigt und verarbeitet in einem ISO Reinraumumgebung der Klasse 3 gemäß Fed. Spec. 209E
Bestellinformation
Basisgewicht: 170 g/m2.
Spezifikation
Produkttyp Reinraumwischer
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Nylon
Flächengewicht 170
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Bauweise Doppelt gestrickt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher optischer Oberflächen und Fotomasken