Learn More
Texwipe™ Polysat™ Vorgetränkte Wischtücher aus Polypropylen
Artikelnummer. 11545405 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 7 in. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsmenge:
1000/Karton
1200/Karton
480/Packung.
800/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
200 Stück
480 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Verpackungsmenge Packungsgröße
11545405 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Unsteril 1200/Karton 1200 Stück
15694977 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Steril 480/Packung. 480 Stück
11505405 11 x 7 in. (27,9 x 17,7 cm) Unsteril 800/Karton 200 Stück
15702406 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Steril 1000/Karton 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11545405 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX1051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 €
    621.96 € / 1200 Stück
    Sparen 165.04 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 7
  • Hergestellt aus einem weichen, 100 % heißluftgezogenem Polypropylensubstrat
  • Mit 70 % Isopropylalkohol/30 % deionisierter Wasserlösung getränkt
  • Geringe Partikelbildung und geringe Mengen an extrahierbaren Lösungsmitteln
Bestellinformation
Erhältlich in praktischer, wiederverschließbarer Verpackung. FlexPack™ oder lose verpackt in einem leicht zu tragenden, wiederverschließbaren Beutel.
Spezifikation
Produkttyp Vorgefeuchtetes Tuch
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 27,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 22,8 cm
Material Polypropylen
Flächengewicht 35
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Reinigung von Geräten und anderen Oberflächen während und nach dem Produktionsablauf, geeignet für das Abwischen der Außenseite von Produktionsgeräten in kontrollierten Umgebungen
Verpackungsmenge 1200/Karton
Sättigungslösung 70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser
Sterilität Unsteril
Enthält 24 Packungen mit je 50 Wischtüchern