Description
- Hergestellt aus einem weichen, 100 % heißluftgezogenem Polypropylensubstrat
- Mit 70 % Isopropylalkohol/30 % deionisierter Wasserlösung getränkt
- Geringe Partikelbildung und geringe Mengen an extrahierbaren Lösungsmitteln
Order Info
Erhältlich in praktischer, wiederverschließbarer Verpackung. FlexPack™ oder lose verpackt in einem leicht zu tragenden, wiederverschließbaren Beutel.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Vorgefeuchtetes Tuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Länge (metrisch) | 27,9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11 in. |
| Breite (metrisch) | 22,8 cm |
| Material | Polypropylen |
| Flächengewicht | 35 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Abmessungen (L x B) | 11 x 9 in. (28 x 23 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Reinigung von Geräten und anderen Oberflächen während und nach dem Produktionsablauf, geeignet für das Abwischen der Außenseite von Produktionsgeräten in kontrollierten Umgebungen |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropanol