Learn More
Texwipe™ Polysat™ Vorgetränkte Wischtücher aus Polypropylen
Artikelnummer. p-210448 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 7 in. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsmenge:
1000/Karton
1200/Karton
480/Packung.
800/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
200 Stück
480 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Verpackungsmenge unitSize
15694977 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Steril 480/Packung. 480 Stück
11545405 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Unsteril 1200/Karton 1200 Stück
11505405 11 x 7 in. (27,9 x 17,7 cm) Unsteril 800/Karton 200 Stück
15702406 11 x 9 in. (28 x 23 cm) Steril 1000/Karton 1000 Stück
4 options
Artikelnummer. 15694977
Marke: Texwipe™ TX3216
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 7
  • Hergestellt aus einem weichen, 100 % heißluftgezogenem Polypropylensubstrat
  • Mit 70 % Isopropylalkohol/30 % deionisierter Wasserlösung getränkt
  • Geringe Partikelbildung und geringe Mengen an extrahierbaren Lösungsmitteln
Bestellinformation
Erhältlich in einer praktischen Verpackung in einem wiederverschließbaren FlexPack™ oder als Großpackung in einem einfach zu transportierenden, wiederverschließbaren Beutel.
Spezifikation
Produkttyp PolySat™ vorbefeuchtete Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 27,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 22,8 cm
Material Polypropylen
Flächengewicht 35
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Abmessungen (L x B) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Reinigung von Geräten und anderen Oberflächen während und nach dem Produktionsablauf, geeignet für das Abwischen der Außenseite von Produktionsgeräten in kontrollierten Umgebungen
Verpackungsmenge 480/Packung.
Sättigungslösung 70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol