Learn More
Texwipe™ Sterile Polystyrol-Tupfer
Artikelnummer. 17278879 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch) Kopf:
0,22 in.
Breite (metrisch) Kopf:
5,8 mm
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Kopf Breite (metrisch) Kopf Packungsgröße
17278879 0,22 in. 5,8 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17278879 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. STX763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.00 €
    803.39 € / 500 Stück
    Sparen 164.61 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die sterilen Texwipe Tupfer aus gesponnenem Polyester bestehen zu 100 % aus Polyester mit USP-Gütegrad und sind mit einem wasserbasierten Klebstoff sicher mit dem Holz- oder Polystyrol-Griff verbunden.
  • Überwachen von Umgebungsbedingungen
  • Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
  • Aufnehmen von feinen Pulvern
  • Oberflächenprobenahme
  • Entnahme und Transport bakteriologischer Proben
  • Spezifikation
    Länge (angloamerikanisch) 6,1 in.
    Produkttyp Tupfer
    Länge (metrisch) 155 mm
    Material Gesponnenes Polyester in medizinischer Qualität
    Breite (angloamerikanisch) Kopf 0,22 in.
    Breite (metrisch) Kopf 5,8 mm
    Grifftyp Polystyrol
    Klebstofftyp Wasser-basiert
    Griffmaterial Polystyrol
    Spitzenform Groß
    Spitzenmaterial Schaumstoff