Learn More
Texwipe™ Textra™ und TexTra™ 10 Sterile Reinraum-Wischtücher
Artikelnummer. 15742406 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15742406 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 100 Stück
17218889 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 500 Stück
11525335 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 100 Stück
15732406 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 100 Stück
17208889 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 500 Stück
5 options
Artikelnummer. 15742406
Marke: Texwipe™ TX3225
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Reinräume der ISO-Klasse 3 bis 5
  • Dicke einlagige Wischtücher bieten die Saugfähigkeit von zweilagigen Wischtüchern
  • Die eng gestrickte Konstruktion bietet gute Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Wischanwendungen
  • Geringe Mengen lösbarer Partikel, Ionen und nichtflüchtiger Rückstände
  • Die TexTra10 Wischtücher verfügen über einen thermisch abgedichteten Rand, um Partikel- und Faserfreisetzungen zu verhindern
  • Sterile Wischtücher, gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 und doppelt in lösungsmittelsicheren Beuteln verpackt
Bestellinformation
Gestapelt verpackt.
Spezifikation
Produkttyp TexTra™ 10 Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 233
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Lage 1-lagig
Sterilität Steril