Learn More
Texwipe™ Vertex™ Tücher
Artikelnummer. 15515130
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Feuchttücher
Trockene Wischtücher
Trockene Wischtücher
Verpackungsmenge:
100/Beutel
150/Beutel
50/Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 15515130
Marke: Texwipe™ TX29
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für maximale Abriebfestigkeit
  • Aus 100 % Polyester
  • Trockenwischtücher
  • Doppelstrick-Design
  • Mit versiegelter Laserkante
  • Nicht steril
  • Erhältlich in den Serien High Durability, High Sorption und Microdenier
  • Die Saugfähigkeit liegt zwischen 350 und 450 ml/m2.
Spezifikation
Produkttyp Trockene Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Bauweise Doppelt gestrickt
Kanten Scharf versiegelter Laser
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für den Einsatz auf Oberflächen mit scharfen Kanten und zur Kontrolle von Verschüttungen
Verpackungsmenge 150/Beutel