Learn More
Texwipe™ Vertex™ Tücher
Artikelnummer. 17228889
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Feuchttücher
Trockene Wischtücher
Trockene Wischtücher
Verpackungsmenge:
100/Beutel
150/Beutel
50/Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
200 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Produkttyp Verpackungsmenge unitSize
17228889 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) Trockene Wischtücher 100/Beutel 1000 Stück
15515130 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) Trockene Wischtücher 150/Beutel 1500 Stück
16395395 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) Trockene Wischtücher 100/Beutel 1000 Stück
17989710 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) Feuchttücher 50/Beutel 200 Stück
4 options
Artikelnummer. 17228889
Marke: Texwipe™ TX59
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für maximale Abriebfestigkeit
  • Aus 100 % Polyester
  • Trockenwischtücher
  • Doppelstrick-Design
  • Mit versiegelter Laserkante
  • Nicht steril
  • Erhältlich in den Serien High Durability, High Sorption und Microdenier
  • Die Saugfähigkeit liegt zwischen 350 und 450 ml/m2.
Spezifikation
Produkttyp Trockene Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,9 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Bauweise Doppelt gestrickt
Kanten Scharf versiegelter Laser
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für den Einsatz auf Oberflächen mit scharfen Kanten und zur Kontrolle von Verschüttungen
Verpackungsmenge 100/Beutel