Learn More
Texwipe™ Vertex™ Tücher
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Feuchttücher
Trockene Wischtücher
Trockene Wischtücher
Verpackungsmenge:
100/Beutel
150/Beutel
50/Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
200 Stück
Beschreibung
- Made of 100% polyester
- Pre-wetted wiper
- Double-knit design
- Have sealed laser edge
- Nonsterile
- Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
- Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Feuchttücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30.5 cm |
| Material | Polyester |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Bauweise | Doppelt gestrickt |
| Kanten | Scharf versiegelter Laser |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol