missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFAM Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16831995 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16831995 20 μL 20 Mikroliter
16821995 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16831995 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 225861AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM192 is a widely expressed, four transmembrane protein that localizes to late endosomal/lysosomal membranes. This localization is mediated by two dileucine motifs present at the amino-terminus of TMEM192. A cysteine residue near the carboxy residue is responsible for disulfide bond formation in TMEM192 homodimers. Little is known about the function of this protein.

Spezifikation

Antigen TFAM
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.28 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen TFAM
Gen-Zugriffsnummer P40630, Q00059
Gen-Alias MtTF1, mtTFA, TCF 6, TCF6, TCF6L1, TCF6L2, TCF6L3, TFAM, Transcription factor 6, Transcription factor 6 like 2
Gensymbole TFAM
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TFAM Fusion Protein Ag18299
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 21780, 7019
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.