Learn More
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 17721349 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17721349 20 μL 20 Mikroliter
17711349 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17721349 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL5551457220UL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal Antibody
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Spezifikation
Antigen TFAP2C
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite 555
Zusammensetzung PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer BC007566
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7022
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG