missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TFAP2E Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5148949

Artikelnummer. 30535373

  • 499.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

TFAP2E is the sequence-specific DNA-binding protein that interacts with inducible viral and cellular enhancer elements to regulate transcription of selected genes. AP-2 factors bind to the consensus sequence 5'-GCCNNNGGC-3' and activate genes involved in a large spectrum of important biological functions including proper eye, face, body wall, limb and neural tube development. They also suppress a number of genes including MCAM/MUC18, C/EBP alpha and MYC. AP-2 epsilon may play a role in the development of the CNS and in cartilage differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TFAP2E
Polyclonal
Unconjugated
TFAP2E
activating enhancer-binding protein 2 epsilon; activating enhancer-binding protein 2-epsilon; adaptor-related protein complex 2, epsilon subunit; AI505200; AP2E; AP-2e; AP-2-epsilon; AP2-epsilon; hypothetical protein MGC65882; LOW QUALITY PROTEIN: transcription factor AP-2-epsilon; MGC49007; RGD1563297; Tcfap2e; Tfap2e; transcription factor AP-2 epsilon; transcription factor AP-2 epsilon (activating enhancer binding protein 2 epsilon); transcription factor AP-2, epsilon; transcription factor AP-2-epsilon; zgc:65882; zgc:65882 protein; zgc:77338
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
339488
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q6VUC0
TFAP2E
E. coli-derived recombinant human AP-2 epsilon , Ala123-Val217.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt