Learn More
Tocris Bioscience™ TFB-TBOA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044592
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18044592 1 mg 1 Milligramm
18024272 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18044592
Marke: Tocris Bioscience™ 2532/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High affinity EAAT1 and EAAT2 blocker
TFB-TBOA is a potent and selective glial glutamate transporter EAAT1 and EAAT2 inhibitor (IC50 values are 17, 22 and 300 nM for EAAT2, EAAT1 and EAAT3 respectively). Has no effect on EAAT4 and EAAT5, or a wide range of neuronal receptors and transporters. Attenuates glutamate-stimulated intracellular Na+ elevation in astrocytes in vitro (IC50 = 43 nM). Induces severe convulsions in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S)-3-[[3-[[4-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino]phenyl]methoxy]-L-aspartic acid
CAS 480439-73-4
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 1 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in DMSO
Summenformel C19H17F3N2O6
Formelmasse Observed MW: 426.35
Nur für Forschungszwecke