missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFB1M Monoclonal Antibody (OTI3G8), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. p-200015779
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17563463 30 μL 30 Mikroliter
17543463 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17563463 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA804101S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TFB1M Monoclonal antibody specifically detects TFB1M in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen TFB1M
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3G8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen TFB1M
Gen-Zugriffsnummer Q8WVM0
Gen-Alias CGI75; CGI-75; Dimethyladenosine transferase 1, mitochondrial; h-mtTFB; h-mtTFB1; homolog of yeast mitochondrial transcription factor B; hTFB1M; mitochondrial 12S rRNA dimethylase 1; mitochondrial dimethyladenosine transferase 1; Mitochondrial transcription factor B1; mtTFB; mtTFB1; OTTHUMP00000017473; S-adenosylmethionine-6-N', N'-adenosyl(rRNA) dimethyltransferase 1; TFB1M; transcription factor B1, mitochondrial
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 116-346 of human TFB1M produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51106
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.