missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TFEB Antibody (CL14112) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26853JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TFEB Monoclonal antibody specifically detects TFEB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
| TFEB | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| ALPHATFEB, BHLHE35, Class E basic helix-loop-helix protein 35, T-cell transcription factor EB, TCFEBbHLHe35, transcription factor EB | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P19484, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy | |
| 7942 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry | |
| CL14112 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur