Learn More
Ebro Electronic™ Hygrometer-Serie TFH 610 / TFH 620
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11753509
Click to view available options
Temperaturgenauigkeit:
±0.3 °C
±0.5 °C
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 50 °C
0 bis 60 °C
Genauigkeit:
± 2 % RH
± 2.5 % RH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11753509
Marke: Ebro Electronic™ 13405610A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hygrometer zur Feuchtigkeits- und Temperaturmessung.
  • robust und schlagfest
  • Hohe Genauigkeit
  • °C/°F wählbar
  • Ungefähr 5 Jahre Batterielebensdauer
  • < li>Automatische Deaktivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 %
Auflösung 0,1 % rF
Genauigkeit ± 2.5 % RH
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 115 x 54 x 22 mm
Gewicht (metrisch) 90 g
Enthält Fixed humidy probe