Learn More
WTW™ Temperaturmeßfühler für wässrige Lösungen TFK325/HC-3 mit Halteclip
Artikelnummer. 10727602
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel Packungsgröße
10727602 3 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10727602 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 109823
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temperatursensoren von WTW werden mit pH- und ORP-Elektroden verwendet, die nicht über einen eigenen Temperatursensor verfügen
pH- und ORP-Messungen müssen immer eine Temperaturanzeige aufweisen. Während der pH-Messung dient die Angabe einer Temperatur zur Kompensation des Temperatureffekts und für die Dokumentation, bei ORP-Messungen nur zu Dokumentationszwecken. Während der ISE-Messung ist es wichtig, dass die Kalibrierung und die Messung im gleichen Temperaturbereich durchgeführt werden. Temperatursensoren von WTW werden mit pH- und ORP-Elektroden verwendet, die nicht über einen eigenen Temperatursensor verfügen. Die Temperatursensoren sind mit zwei 4 mm-Bananensteckern ausgestattet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für pH-Elektroden
Typ Temperatursensor
Länge (metrisch) 3 m
Länge (metrisch) Kabel 3 m
Temperatursensor Ja